Learn More
N-Nitrosodiéthylamine (1 mg/mL dans le méthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitroso-diethylamine |
| CAS | 55-18-5 |
| Formule moléculaire | C4 H10 N2 O |
| Quantité | 1 x 1 mL |
| Synonyme | Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)N=O |
| Nom IUPAC | N,N-amide diéthylnitreux |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.14 |
| Poids de la formule | 102.0793 |
| Afficher plus |