Learn More
N-Nitrosodiisobutylamine, TRC
Code produit 17972595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17972595 50 mg 50mg
17993855 100 mg 100mg
17932505 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17972595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52561050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 997-95-5
Formule moléculaire C8 H18 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Synonyme Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
Nom IUPAC N,N-bis(2-méthylpropyl)protrogine d’azote amide
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosodiisobutylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Poids de la formule 158.1419
Pourcentage de pureté >95%