Learn More
N-Nitrosodiisopropylamine, TRC
Code produit 18083650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18083650 25 mg 25mg
18093140 5 mg 5mg
18010950 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18083650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52560025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-77-4
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.188
Synonyme 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
Nom IUPAC N,N-di(propan-2-yl)amide d’azote
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosodiisopropylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Poids de la formule 130.111
Pourcentage de pureté >95%