Learn More
N-Nitrosodiisopropylamine, TRC
Code produit 18093140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093140 5 mg 5mg
18083650 25 mg 25mg
18010950 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18093140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5256005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-77-4
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.188
Synonyme 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
Nom IUPAC N,N-di(propan-2-yl)amide d’azote
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosodiisopropylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Poids de la formule 130.111
Pourcentage de pureté >95%