Learn More
N-Nitrosodiphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine, TRC
Code produit 30483168
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30483168 1 mg
30467540 2 mg
30468302 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30483168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5257761MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93951-95-2
Formule moléculaire C12 2H6 H4 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 204.26
Synonyme Benzen-2,4,6-d3-amine, N-nitroso-N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9CI), N-Nitroso-diphenylamine (2,2',4,4',6,6'-D6), N-Nitroso-bis(2,4,6-trideuteriophenyl)amine, N-Nitroso-diphenylamine D6 (2,2',4,4',6,6'-D6)
Nom IUPAC N,N-bis(2,4,6-trideuteriophenyl)nitrous amide
SMILES [2H]c1cc([2H])c(N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H])c([2H])c1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-diphenylamine 2,2',4,4',6,6'-d6
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Poids de la formule 204.117