Learn More
N-Nitrosopropylamine, TRC
Code produit 30004519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
250mg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004519 25 g 25g
30011322 5 g 5g
18033710 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52548025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-64-7
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Synonyme 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
Nom IUPAC N,N-dipropylnitrosamine
SMILES CCCN(CCC)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-di-n-propylamine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 130.1106