Learn More
N-Nitrosopropylamine, TRC
Code produit 30011322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
250mg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011322 5 g 5g
30004519 25 g 25g
18033710 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5254805G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-64-7
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Synonyme 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
Nom IUPAC N,N-dipropylnitrosamine
SMILES CCCN(CCC)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-di-n-propylamine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 130.1106