Learn More
N-Nitrosoéthylméthylamine, TRC
Code produit 30040797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040797 250 mg 250mg
17919869 50 mg 50mg
18070540 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN525950250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10595-95-6
Formule moléculaire C3 H8 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Synonyme Ethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosoethanamine, Ethylmethylnitrosamine, Methylethylnitrosamine, Methylethylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoethylamine, N-Nitroso-N-methylethylamine, N-Nitrosoethylmethylamine, N-Nitrosomethylethylamine, NEMA, Nitrosomethylethylamine, NMEA
Nom IUPAC N-ethyl-N-methylnitrous amide
SMILES CCN(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosomethylethylamine
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 88.0637
Pourcentage de pureté >95%