Learn More
N-Nitrosohexaméthyléméninée, TRC
Code produit 30468157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468157 250 mg 250mg
30475929 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30468157 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN546585250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-83-2
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Synonyme Hexahydro-1-nitroso-1H-azepine, N-Nitrosoazacycloheptane, N-Nitrosohexahydroazepine, Nitrosohexamethylenimine
Nom IUPAC 1-nitrozépapine
SMILES O=NN1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosohexamethylenimine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Poids de la formule 128.095