Learn More
N-Nitrosohexaméthyléméninée, TRC
Code produit 30475929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475929 50 mg -
30468157 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30475929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN54658550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-83-2
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Synonyme Hexahydro-1-nitroso-1H-azepine, N-Nitrosoazacycloheptane, N-Nitrosohexahydroazepine, Nitrosohexamethylenimine
Nom IUPAC 1-nitrozépapine
SMILES O=NN1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosohexamethylenimine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Poids de la formule 128.095