Learn More
N-Nitrosoiminodibenzyl, TRC
Code produit 30476108
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30476108 100 mg
30465878 50 mg
30467038 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN137450100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7458-08-4
Formule moléculaire C14H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Synonyme 10,11-Dihydro-5-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine
Nom IUPAC 11-nitroso-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
SMILES O=NN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosoiminodibenzyl
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2
Poids de la formule 224.095