Learn More
N-(Nitrosométhyl)éthanolamine, TRC
Code produit 30010000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010000 50 mg 50mg
30004170 250 mg 250mg
18071530 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN58905550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26921-68-6
Formule moléculaire C3H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Synonyme Ethanol, 2-(methylnitrosamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)ethanol, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosamine, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosoamine, N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, N-Methyl-N-nitrosoethanolamine, N-Nitrosomethyl(2-hydroxyethyl)amine
Nom IUPAC N-(2-hydroxyéthyle)-N-amide méthylnitreuse
SMILES CN(CCO)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-methylethanolamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 104.0586
Pourcentage de pureté >95%