Learn More
N-Nitrososometoprolol, TRC
Code produit 30007501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007501 50 mg 50mg
17925075 25 mg 25mg
17980435 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007501 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN13729050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138768-62-4
Formule moléculaire C15H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 296.36
Synonyme 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-2-propanol
Nom IUPAC N-[2-hydroxy-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propyl]-N-propane-2-amide d’azote
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN(N=O)C(C)C)cc1
Specifica
Nom chimique ou matériau N-Nitrosometoprolol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Poids de la formule 296.1736
Pourcentage de pureté >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.