Learn More
N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-8-14(13-15)10-11-6-5-7-12-9-11/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3 |
| Poids de la formule | 207.1372 |