Learn More
N-Nitrosopipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitrosopiperidine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Poids de la formule | 114.0793 |
| Pourcentage de pureté | >95% |