Learn More
N-Nitrosopipéridine, TRC
Code produit 30041314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041314 500 mg 500mg
30040662 1 g 1g
30005984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041314 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN545370500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-75-4
Formule moléculaire C5 H10 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 114.15
Synonyme Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
Nom IUPAC 1-nitrosopipéridine
SMILES O=NN1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosopiperidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Poids de la formule 114.0793
Pourcentage de pureté >95%