Learn More
N-Nitrososotalol, TRC
Code produit 17981685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981685 250 mg 250mg
17901775 50 mg 50mg
17954265 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981685 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN137340250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134720-07-3
Formule moléculaire C12 H19 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 301.362
Synonyme Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
Nom IUPAC N-[4-[1-hydroxy-2-[nitroso(propan-2-yl)amino]éthyl]phényl]méthanessulfonamide
SMILES CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrososotalol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Poids de la formule 301.11
Pourcentage de pureté >95%