Learn More
N-Nitrosotris-(2-chloroéthyl)urée (90 %), TRC
Code produit 30010315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010315 25 mg 25mg
30003663 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN54725025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69113-01-5
Formule moléculaire C7 H12 Cl3 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 276.55
Nom IUPAC 1,1,3-tris(2-chloroéthyle)-3-nitrosourea
SMILES ClCCN(CCCl)C(=O)N(CCCl)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12Cl3N3O2/c8-1-4-12(5-2-9)7(14)13(11-15)6-3-10/h1-6H2
Poids de la formule 274.9995