Learn More
N-nonadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
n-Nonadecane is used as a fragrance agent in cosmetics and perfumes. It is used by egg parasitoid Trissolcus basalis to discriminate between female and male hosts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le n-nonadécane est utilisé comme agent de fragrance dans les cosmétiques et les parfums. Il est utilisé par le parasitoïde des œufs Trissolcus basalis pour distinguer les hôtes femelles des hôtes mâles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’hexane.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Nonadecane |
| Point de fusion | 32°C to 34°C |
| Densité | 0.786 |
| Point d’ébullition | 330°C to 331°C |
| Point d’éclair | 168°C (334°F) |
| Indice de réfraction | 1.441 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1742892 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Chloroform,Hexane. |
| Poids de la formule | 268.53 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nonadecane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonadecane