Learn More
Acide n-non adécanoïque, TRC
Code produit 30483561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30483561 5 g
30468455 10 g
30473101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6492005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-30-0
Formule moléculaire C19 H38 O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.5
Synonyme Nonadecanoic acid (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Nonadecanoic acid, n-Nonadecylic acid, Nonadecylic acid, NSC 11914
Nom IUPAC Acide nonadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonadecanoic acid (Nonadecyclic acid)
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Poids de la formule 298.2872