Product Code. 10755642
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
Quantité
Conditionnement
Unit Size
10755642
100 mL
Flacon en verre AcroSeal™
100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC. We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code.
10755642
Supplier
Thermo Scientific Acros
Supplier No.
435631000
158.00€ 145.00€ / 100mL Économisez 13.00€ 8% de réduction
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC. We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nom chimique ou matériau
n-Nonane
CAS
111-84-2
% min. CAS
98.5
% max. CAS
100.0
Point de fusion
-53.0°C
Couleur
Incolore
Densité
0.7180g/mL
Point d’ébullition
151.0°C
Point d’éclair
31°C
Spectre IR
Authentic
Plage de pourcentage du dosage
98.5% min. (GC)
Conditionnement
Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire
C9 H20
Formule linéaire
CH3 (CH2 )7 CH3
Indice de réfraction
1.4040 to 1.4060
Quantité
100 mL
Résidus après évaporation
0.0003% max.
Gravité spécifique
0.718
Synonyme
n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
Informations sur la solubilité
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in benzene, acetone, chloroform
Clé InChI
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCCCCCCCC
Nom IUPAC
nonane
Poids moléculaire (g/mol)
128.26
CID PubChem
8141
ChEBI
CHEBI:32892
Poids de la formule
128.26
Pourcentage de pureté
99%
Forme physique
Liquide
Show More
Show Less
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?