Learn More
n-Nonane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423247 100 mL 100mL
11433247 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11423247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16177.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128.259 g/mol
Nonane is used in organic synthesis, as a solvent, as a distillation chaser and as a fuel additive. It is also used in biodegradable detergent. It is an active ingredient of such petroleum fractions as varnish makers and painter naphtha, 140 flash, stoddard solvents and in gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nonane est utilisé dans la synthèse organique, comme solvant, comme peigne de distillation et comme additif de carburant. Il est également utilisé dans un détergent biodégradable. Il s’agit d’un ingrédient actif de fractions de pétrole telles que les fabricants de vernis et le naphta de peintre, le flash 140, les solvants Stoddard et l’essence.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther, de l’acétone, du benzène, du chloroforme et du peroxyde d’hydrogène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-84-2
Formule moléculaire C9H20
Poids moléculaire (g/mol) 128.259
Numéro MDL MFCD00009574
Clé InChI BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
CID PubChem 8141
ChEBI CHEBI:32892
Nom IUPAC nonane
SMILES CCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonane
Point de fusion -53°C
Densité 0.718
Point d’ébullition 150°C to 152°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7CH3
Indice de réfraction 1.4054
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1920
Beilstein 1696917
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water.
Poids de la formule 128.26
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Nonane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nonane