Learn More
Acide n-nonanoïque, TRC
Code produit 30480817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN64938525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonanoic acid (Pelargonic acid)
CAS 112-05-0
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C9 H18 O2
Quantité 25 g
Synonyme Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex
Formule InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide nonanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Poids de la formule 158.1307
Pourcentage de pureté >95