Learn More
N-Nonylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403065 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403065 100 mL Flacon en verre 100mL
10684792 25 mL Flacon en verre 25mL
13488338 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10403065 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129181000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-20-9
Formule moléculaire C9H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 179.73
Numéro MDL MFCD00008249
Clé InChI IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
CID PubChem 16215
Nom IUPAC nonan-1-amine
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7840g/mL
Point d’ébullition 202.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8NH2
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 100 mL
Beilstein 04,198
Gravité spécifique 0.784
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Nonylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.