Learn More
N-nonylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449030
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449030 250 g 250g
11429030 10 g 10g
11439030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12957.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1081-77-2 | C15H24 | 204.357 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1081-77-2
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.357
Numéro MDL MFCD00009575
Clé InChI LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylnonane, benzene, nonyl, n-nonylbenzene, nonane, 1-phenyl, 1-nonylbenzene, unii-58ak68ov26, benzene, c6-12-alkyl derivs., n-nonyl benzene, phenyl-nonane, c6-c12 alkylbenzene
CID PubChem 14126
Nom IUPAC nonylbenzène
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonylbenzene
Densité 0.858
Point d’ébullition 281°C to 283°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.483
Quantité 250 g
Beilstein 1907173
Poids de la formule 204.36
Pourcentage de pureté 97%