Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)acétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061810 25 mL Flacon en verre 25mL
10674822 100 mL Flacon en verre 100mL
10564454 1 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156460250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10416-59-8
Formule moléculaire C8H21NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 203.43
Numéro MDL MFCD00008270
Clé InChI SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
CID PubChem 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -8°C
Couleur Beige à marron ou jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 71°C to 73°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4165 to 1.4185
Quantité 25 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Nom IUPAC Triméthylsilyl N-(triméthylsilyl)éthanimidate
Poids de la formule 203.43
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.