Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, avec 1 % de TMCS, conditionné sous Argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394978 25 g 25g
11384978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043928.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used for analytical purposes or as a chemical reagent for synthesis of more complex molecules. It is silylation reagent useful in GC and GC-MS for the derivatization of a wide range of functional groups under mild conditions. It is also used as DAT inhibitor and a SLC6A2 inhibitor. It is routinely used to derivatize carboxylic acids, phenols, steroids, amines, alcohols, and alkaloids and amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25561-30-2
Formule moléculaire C8H18F3NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 257.403
Numéro MDL MFCD00008269
Clé InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonyme bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
CID PubChem 9601896
Nom IUPAC (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Note relative au nom With 1% TMCS
Point de fusion -10°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.97 g/mL
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.384
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (hydrolyses),chloroform and hexane.
Poids de la formule 257.4
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide