Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, avec 10 % de TMCS
Code produit 11329307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329307 25 g 25g
11319307 5 g 5g
11309307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040174.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mole
Le N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est un réactif de silylation puissant, utile dans les cas de GC et de GC-MS pour la dérivation d’un large éventail de groupes fonctionnels dans des conditions légères. S.O. Il est également utilisé dans le test de détection électrochimique HPLC de la 8-oxo-désoxyguanosine et de l'acide 8-oxo-guanine.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25561-30-2
Formule moléculaire C8H18F3NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 257.403
Numéro MDL MFCD00008269
Clé InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonyme bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
CID PubChem 9601896
Nom IUPAC (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Note relative au nom with 10% TMCS
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair 23°C (73°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (hydrolyses),and chloroform.
Poids de la formule 257.4
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement