Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (~90 %), TRC
Code produit 30010503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010503 25 g 25g
30008704 5 g 5g
30005716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58867025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25561-30-2
Formule moléculaire C8 H18 F3 N O Si2
Poids moléculaire (g/mol) 257.4
Synonyme BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Nom IUPAC triméthylsilyl (1E)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanidate
SMILES C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)\C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Poids de la formule 257.0879