Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 98 %, conditionné en ampoules de 1 ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657641 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10657641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 321200100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Note relative au nom 98%
CAS 25561-30-2
Point de fusion -10°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 45°C to 50°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18F3NOSi2
Formule linéaire CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3829 to 1.3849
Numéro MDL MFCD00008269
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 0.96
Synonyme bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Clé InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Nom IUPAC (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
Poids moléculaire (g/mol) 257.39
CID PubChem 9601896
Poids de la formule 257.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate