Learn More
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, +98 %
Description
Le N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est utilisé comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse et l’analyse par spectrométrie de masse des acides phénoliques dans les fruits. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation des ribosides de pyrimidinone et des leurs analogues, qui présente des propriétés anti-tumorales. Il joue un rôle important en tant que réactif pour la désulfatation régiosélective des sulfates de polysaccharides. De plus, il est utilisé pour préparer des éthers triméthylsilylés de glucides et d’alcools.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est utilisé comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse et l’analyse par spectrométrie de masse des acides phénoliques dans les fruits. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation des ribosides de pyrimidinone et des leurs analogues, qui présente des propriétés anti-tumorales. Il joue un rôle important en tant que réactif pour la désulfatation régiosélective des sulfates de polysaccharides. De plus, il est utilisé pour préparer des éthers triméthylsilylés de glucides et d’alcools.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Point de fusion | -10°C |
| Densité | 0.97 |
| Point d’ébullition | 145°C to 147°C |
| Point d’éclair | 23°C |
| Indice de réfraction | 1.384 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2924 |
| Beilstein | 3607620 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
RUO– À des fins de recherche uniquement