Learn More
(+)-N,O-Didesméthyl Tramadol, TRC
Code produit 30372648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4412305MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
CAS 144830-18-2
Formule moléculaire C14 H21 N O2
Quantité 5 mg
Synonyme Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, (1R-cis)-, 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol, (+)-N,O-Didesmethyltramadol, (R,R)-N,O-Didesmethyltramadol, 3-[(1R-cis)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
SMILES CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nom IUPAC 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(méthylaminométhyl)cyclohexyl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 235.32
Poids de la formule 235.1572