Learn More
Chlorhydrate de N,O-diméthylhydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468067 5 g 5g
11478067 25 g 25g
11488067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17469.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97.54 g/mol
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride and N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramide from diketene. It is also used in amide coupling reactions to form Weinreb amides, which are useful in the Weinreb ketone synthesis. In addition, it is used in the preparation of an inhibitor of the NLS-derived BC peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de N,O-diméthylhydroxylamine est utilisé comme réactif dans la préparation de 2-acyloxazoles à partir de chlorure de 2-oxazolemagnesium et du N-méthoxy-N-méthyl-3-oxo-butyramide du dicétène. Il est également utilisé dans les réactions de couplage amide pour former des amides de Weinreb, qui sont utiles dans la synthèse de la cétone de Weinreb. De plus, il est utilisé dans la préparation d’un inhibiteur des peptides BC dérivés du NLS.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6638-79-5
Formule moléculaire C2H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 97.54
Numéro MDL MFCD00012485
Clé InChI USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
CID PubChem 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 5 g
Beilstein 3650353
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Nom IUPAC hydrogène méthoxy(méthyle)amine chlorure
Poids de la formule 97.55
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride