Learn More
Chlorhydrate de N,O-diméthylhydroxylamine, TRC
Code produit 30387106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD473400100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,O-Dimethylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 6638-79-5
Formule moléculaire C2 H7 N O . H Cl
Quantité 100 g
Synonyme N-Methoxymethylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-methoxyamine Hydrochloride, O-Methyl Hydroxy(methyl)amine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.O(NC)C
Nom IUPAC N-methoxymethanamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 97.54
Poids de la formule 97.0294