Learn More
N-(o-Tolyl)thiourée, +97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(o-Tolyl)thiourea |
| Point de fusion | 155°C to 158°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 2086802 |
| Poids de la formule | 166.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |