Learn More
n-octacosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368968 10 g 10g
11388968 50 g 50g
11378968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11368968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042460.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-02-4
Formule moléculaire C28H58
Poids moléculaire (g/mol) 394.77
Numéro MDL MFCD00009355
Clé InChI ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
CID PubChem 12408
ChEBI CHEBI:32943
Nom IUPAC octacosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octacosane
Point de fusion 61°C to 63°C
Point d’ébullition 440°C
Point d’éclair 227°C (441°F)
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,acetone,benzene,and toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 394.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline