Code produit 11475240
Click to view available options
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
11475240
5 g
5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
11475240
Fournisseur
Alfa Aesar™
Code fournisseur
044512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau
n-Octadecane
CAS
593-45-3
Point de fusion
28°C
Couleur
Blanc
Densité
0.782g/mL
Point d’ébullition
317°C
Point d’éclair
166°C (330°F)
Odeur
Odorless
Formule moléculaire
C18H38
Indice de réfraction
1.4390
Numéro MDL
MFCD00009007
Quantité
5 g
Synonyme
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
Clé InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC
octadecane
Poids moléculaire (g/mol)
254.502
CID PubChem
11635
ChEBI
CHEBI:32926
Poids de la formule
254.5
Pourcentage de pureté
≥99.5%
Forme physique
Crystalline Mass/Melt
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?