Learn More
N-octadécane, technique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488390 5 kg 5kg
11498390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11488390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044301.A7
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as a solvent, a lubricant, transformer oil and an anti-corrosion agent. It is also used in paraffin and as a chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-45-3
Formule moléculaire C18H38
Poids moléculaire (g/mol) 254.502
Numéro MDL MFCD00009007
Clé InChI RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
CID PubChem 11635
ChEBI CHEBI:32926
Nom IUPAC octadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecane
Point de fusion 28°C
Couleur Blanc
Densité 0.782 g/mL
Point d’ébullition 317°C
Point d’éclair 166°C (330°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.439
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 254.5
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Masse/fusion cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane