Learn More
N-octadécane, technique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498390 1 kg 1kg
11488390 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11498390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044301.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.04€
    70.65€ / 1kg
    Économisez 15.39€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as a solvent, a lubricant, transformer oil and an anti-corrosion agent. It is also used in paraffin and as a chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-45-3
Formule moléculaire C18H38
Poids moléculaire (g/mol) 254.502
Numéro MDL MFCD00009007
Clé InChI RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
CID PubChem 11635
ChEBI CHEBI:32926
Nom IUPAC octadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Nom chimique ou matériau n-Octadecane
Point de fusion 28°C
Couleur Blanc
Densité 0.782 g/mL
Point d’ébullition 317°C
Point d’éclair 166°C (330°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.439
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 254.5
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Masse/fusion cristalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Octadecane
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Faroangivelser
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.