Learn More
Sulfate de n-octadécyle, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762285 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762285 1 g Flacon en verre 1g
10380484 5 g Flacon en verre 5g
10521154 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762285 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384890010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-04-3
Formule moléculaire C18H37NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 372.55
Numéro MDL MFCD00007469
Clé InChI NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
CID PubChem 23673604
Nom IUPAC Sodium ; sulfate d’octadécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecyl sulfate, sodium salt
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 211.0°C to 213.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Ex Sulfated Ash)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17OSO3Na
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 372.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octadecyl sulfate, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.