Learn More
n-Octadécyltrichlorosilane (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Octadecyltrichlorosilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Formule moléculaire | C18H37Cl3Si |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | Trichloro(octadécyl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.93 |
| Poids de la formule | 386.173 |