Learn More
Chlorure de n-octadécyltriméthylammonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417148 10 g 10g
15407148 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60665.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348.06 g/mol
Emulsion (main components are high polymeric and cyclic silicones); forms a protective film to coat split ends; conditioning agent for rinses and shampoos; glazing agent for hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Émulsion (les principaux composants sont les silicones polymériques et cycliques) ; forme un film protecteur pour enduire les extrémités fractionnées ; agent de conditionnement pour les rinçages et les shampooings ; agent de vitrage pour les cheveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau 1,759 mg/l @ 25°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-03-8
Formule moléculaire C21H46ClN
Poids moléculaire (g/mol) 348.06
Numéro MDL MFCD00050188
Clé InChI VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
CID PubChem 8155
ChEBI CHEBI:81710
Nom IUPAC triméthyl (octadécyl) azanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Formule linéaire CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Quantité 10 g
Beilstein 3917847
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.759mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 348.05
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octadecyltrimethylammonium chloride