Learn More
N-octaane, + de 99 %, Extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13188633 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13188633 100 mL 100mL
10592374 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 13188633 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396901000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-65-9
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
Numéro MDL MFCD00009556
Clé InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
CID PubChem 356
ChEBI CHEBI:17590
Nom IUPAC octane
SMILES CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octane
Note relative au nom Extra Dry
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7080g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 127.0°C
Point d’éclair 13°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre AcroSeal
Formule linéaire CH3(CH2)6CH3
Indice de réfraction 1.3965 to 1.3985
Quantité 100 mL
Numéro UN 1262
Résidus après évaporation 0.0003% max.
Merck Index 15, 6838
Gravité spécifique 0.708
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.