Learn More
n-octyl4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478720 5 g 5g
11498526 25 g 25g
11408536 100 g 100g
11418536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11478720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15964.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octyl4-hydroxybenzoate est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits agrochimiques, pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le phénoxyéthanol et le propylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219-38-1
Formule moléculaire C15H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.34
Numéro MDL MFCD00016482
Clé InChI RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
CID PubChem 14642
Nom IUPAC 4-Hydroxybenzoate d’octyle
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 50°C to 53°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Poids de la formule 250.34
Pourcentage de pureté 98%