Learn More
n-octyl4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498526 25 g 25g
11478720 5 g 5g
11408536 100 g 100g
11418536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15964.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octyl4-hydroxybenzoate est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits agrochimiques, pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le phénoxyéthanol et le propylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219-38-1
Formule moléculaire C15H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.34
Numéro MDL MFCD00016482
Clé InChI RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
CID PubChem 14642
Nom IUPAC 4-Hydroxybenzoate d’octyle
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 50°C to 53°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Poids de la formule 250.34
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octyl 4-hydroxybenzoate