Learn More
Acétate de N-octyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392506 250 g 250g
11382506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06405.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-14-1
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00009562
Clé InChI YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
CID PubChem 8164
ChEBI CHEBI:87495
Nom IUPAC Acétate d’octyle
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl acetate
Densité 0.868
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Point d’éclair 86°C (186°F)
Formule linéaire CH3CO2(CH2)7CH3
Indice de réfraction 1.419
Quantité 250 g
Beilstein 1754554
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté ≥98%