Learn More
n-octyle-bêta-D-thioglucopyranoside, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493689 2.5 g 2.50g
15473689 5 g 5g
15483689 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61028.88
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Détergent non ionique utilisé pour la solubilisation des protéines membranaires
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside is used for cell lysis or to solubilise membrane proteins without denaturing them. This is particularly of use in order to crystallise them or to reconstitute them into lipid bilayers. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octyl-bêta-D-thioglucopyranoside est utilisé pour la lyse cellulaire ou pour solubiliser les protéines membranaires sans les dénaturer. Ceci est particulièrement utile pour les cristalliser ou les reconstituer en bicouches lipidiques. Il a été utilisé dans une étude pour évaluer la cristallisation et l’analyse préliminaire par rayons X de l’apolipoprotéine C-I. plasmatique humaine. Il a également été utilisé dans une étude sur l’identification des protéines de Chlamydia pneumoniae.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau ou le méthanol
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85618-21-9
Formule moléculaire C14H28O5S
Poids moléculaire (g/mol) 308.433
Numéro MDL MFCD00012189
Clé InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonyme octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
CID PubChem 53720324
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Point de fusion 128°C
Couleur Blanc
Quantité 2.5 g
Beilstein 4182783
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, water or methanol
Poids de la formule 308.44
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline