Learn More
N-octyl-bêta-D-thioglucopyranoside, qualité d’électrophorèse, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490577 10 g 10g
15400587 2.5 g 2.50g
15480577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66416.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85618-21-9 | C14H28O5S | 308.433 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85618-21-9
Formule moléculaire C14H28O5S
Poids moléculaire (g/mol) 308.433
Numéro MDL MFCD00012189
Clé InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonyme octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
CID PubChem 53720324
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Point de fusion 128°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Beilstein 4182783
Poids de la formule 308.44
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre cristalline