Learn More
Butyrate N-octyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491547 50 g 50g
11401557 250 g 250g
11481547 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24978.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-39-4 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-39-4
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00048939
Clé InChI PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl butyrate, butanoic acid, octyl ester, n-octyl butyrate, butyric acid, octyl ester, n-octyl n-butyrate, n-octyl butanoate, unii-5yeu4o369l, butyric acid, octyl ester 8ci, octyl butyrate natural, fema no. 2807
CID PubChem 61030
Nom IUPAC Butanoate d’octyle
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl butyrate
Quantité 50 g
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 97%