Learn More
Chloroformiate de n-octyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Octyl Chloroformate |
| CAS | 7452-59-7 |
| Formule moléculaire | C9H17ClO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Chloroformic Acid Octyl Ester, 1-OctylChloroformate, Octyl Chloroformate, n-Octyl Chloroformate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Octyle carbonochloridate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.68 |
| Poids de la formule | 192.0917 |